50639-U
Ascentis® Express 90 Å PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 150 mm × 1.5 mm, pk of 1 ea
About This Item
Produtos recomendados
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Nível de qualidade
embalagem
pk of 1 ea
Extensão da rotulagem
7.5% Carbon loading
temperatura máxima
60 °C (pH2/60; pH7/40)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
coluna C × D.I.
150 mm × 1.5 mm
área da superfície
125 m2/g
Matriz
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
Grupo ativo da matriz
C18 bonding, dimethyloctadecylsilane, positively charged ligand
tamanho de poro
2.7 μm particle size
90 Å average pore size
Faixa de pH operacional
2-7
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)