MABC1635
Anti-MLKL Antibody, clone 10C2
Sinônimo(s):
Mixed lineage kinase domain-like protein;hMLKL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10C2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 54.78 kDa
observed mol wt ~50 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MLKL(197259)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in wild-type HT-29 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MLKL in lysate from wild-type HT-29 cells, but not in MLKL knockout HT-29 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected MLKL in Immunocytochemistry applications (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLKL in Immunofluorescence applications (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLKL in Western Blotting applications (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1