MABC1177
Anti-Stat3b Antibody, clone 516 G10H9
clone 516 G10H9, from mouse
Sinônimo(s):
Signal transducer and activator of transcription 3b, Stat3b, Acute-phase response factor, spliced isoform 3, DNA-binding protein APRF, spliced isoform 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
516 G10H9, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAT3(6774)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Western Blotting Analysis: A representative lot specifically detected Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein, but not Stat3α (a.a. 127–770) or Stat3βΔCT7 (a.a. 127–717) GFP fusion that lacks Stat3β C-terminal end 7-a.a. (CT7) sequence (Bharadwaj, U., et al. (2014). Cancers (Basel). 6(4):2012-2034).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot specifically immunoprecipitated human Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein, but not Stat3α (a.a. 127–770) GFP fusion protein, exogenously expressed in MEFs lacking endogenous murine Stat3 (Bharadwaj, U., et al. (2014). Cancers (Basel). 6(4):2012-2034).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.5 µg of human Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1