MABC1117
Anti-GOLM1 Antibody, clone 6A2
clone 6A2, from mouse
Sinônimo(s):
Golgi membrane protein 1, Golgi membrane protein GP73, Golgi phosphoprotein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6A2, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GOLM1(51280)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Enzyme Immunoassay Analysis: A representative lot detected GOLM1 in ELISA applications (Zhang, A., et. al. (2012). J Biomed Res. 26(6):467-73).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected GOLM1 in Immunohistochemistry applications (Zhang, A., et. al. (2012). J Biomed Res. 26(6):467-73).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GOLM1 in Immunoprecipitation applications (Zhang, A., et. al. (2012). J Biomed Res. 26(6):467-73).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GOLM1 in Western Blotting applications (Zhang, A., et. al. (2012). J Biomed Res. 26(6):467-73).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected GOLM1 in human prostate cancer tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade