MABT1497
Anti-P40 (TP63) Antibody, clone 11H1
clone 11H1, from mouse
Sinônimo(s):
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, P51
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11H1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP63(8626)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected P40 (TP63) in A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade