Documentos Principais
MAB948
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-coxsackievirus B3, clone 280-5F-4E-5E
clone 280-5F-4E-5E, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
280-5F-4E-5E, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Reage com o vírus Coxsackie B3. Neutraliza a cepa Nancy do vírus coxsackie B3 em um título de 1:6.000.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
IFA a 1:1.000. Diluir com tampão pH 7,5-8,0 contendo proteína ou outro meio estabilizante. As diluições de trabalho finais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anti-Coxsackievirus B3, clone 280-5F-4E-5E é um anticorpo contra Coxsackievirus B3 para uso em IF.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada. Em PB 0,02M, NaCl 0,25M, pH 7,6 com azida sódica a 0,1%.
Armazenamento e estabilidade
Manter a 2-8 °C.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Coxsackievirus B3 sequences in the myocardium of fatal cases in a cluster of acute myocarditis in Greece.
Spanakis, N; Manolis, EN; Tsakris, A; Tsiodras, S; Panagiotopoulos, T; Saroglou, G; Legakis, NJ
Journal of Clinical Pathology null
Human astrocytic cells support persistent coxsackievirus B3 infection.
Zhang, X; Zheng, Z; Shu, B; Liu, X; Zhang, Z; Liu, Y; Bai, B; Hu, Q; Mao, P; Wang, H
Journal of virology null
Enteroviral infections in children with malignant disease: a 5-year study in a single institution.
Maria A Moschovi, Katerina Katsibardi, Maria Theodoridou, Athanassios G Michos et al.
The Journal of Infection null
Xiang Liu et al.
Scientific reports, 9(1), 10656-10656 (2019-07-25)
The Muc-1 oncoprotein is a tumor-associated mucin often overexpressed in pancreatic cancer. We report that knockout of Muc-1 reduced the degree of pancreatic inflammation that resulted from infection with Coxsackievirus B3 (CVB3) in a mouse model. CVB3-infected Muc-1-deficient (Muc-1KO) mice
Yanhong Wei et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(6) (2020-03-25)
Coxsackievirus B3 (CVB3) is the most common cause of acute and chronic viral myocarditis, primarily in children, while human adenovirus infections represent a significant cause of morbidity and mortality worldwide, in people of all ages. A series of novel 2-benzoxyl-phenylpyridine