MAB8755
Anti-Venezuelan Eq. Encephalitis Antibody, clone 1A3B-7
clone 1A3B.7, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
VEE
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A3B.7, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Indirect Immunohistochemistry
Neutralization
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Maintain refrigerated at 2-8°C in undiluted aliquots for up to 6/12 months.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2