MAB858-1P-KC
Anti-Respiratory Syncytial Virus, Fusion, clone 133-1H (1mg) KC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified antibody
Nível de qualidade
clone
133-1H
monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Armazenamento e estabilidade
Refrigerator (2–8°C)
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2