MAB8188
Anti-EBV EA-R-p17 Antibody, clone 5B11
clone 5B11, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Early Antigen Protein R, Nuclear Antigen, BHRF1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B11, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2