MAB80128
Anti-Human Metapneumovirus Antibody, clone 140
clone 140, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
hMPV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
140, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2