MAB5240
Anti-Phosphacan Antibody
culture supernatant, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRZ1(5803)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Samples must be digested with chondroitinase prior to running on SDS gels because undigested phosphacan is too large for most gels. Treatment is at a concentration of chondroitinase of 10U/mL in Tris-HCL pH 8.0. Make tissue or cell extract in 20-50mM Tris pH 7.6-8.0 with 0.15M NaCl in the presence of protease inhibitors. Add 1 microliter of enzyme to 30 microliters of extract and incubate 30 minutes at 37C. Then add SDS sample buffer, heat or boil sample as normal for SDS reducing samples.
Immunohistochemistry: 1:20 Works on cold methanol or paraformaldehyde fixed tissues. Works on paraffin embedded tissues. Chondrotinase treatment of tissue consists of treating mounted tissue section with a solution of PBS plus 0.5U/mL of Chondroitinase ABC for 30 minutes at room temperature prior to blocking and antibody staining.
Immunocytochemistry: not tested
ELISA: Excellent for core and monomer protein.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1