MAB5234
Anti-Neurocan Antibody
Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCAN(1463)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Western blot using anti-chick Neurocan (MAB5234). Samples are 1) Untreated embryonic chick brain extract, 2) chondroitinase-treated embryonic chick brain extract, 3) GST fusion proteins from the middle region of chick neurocan.
Samples must be digested with chondroitinase prior to running on SDS gels because undigested phosphacan is too large for most gels. Treatment is at a concentration of chondroitinase of 10U/mL in Tris-HCL pH 8.0. Make tissue or cell extract in 20-50mM Tris pH 7.6-8.0 with 0.15M NaCl in the presence of protease inhibitors. Add 1 microliter of enzyme to 30 microliters of extract and incubate 30 minutes at 37C. Then add SDS sample buffer, heat or boil sample as normal for SDS reducing samples.
Immunoprecipitation: 1 μg/mL
ELISA: 1 μg/mL, excellent for core protein, good for monomer
Immunocytochemistry: not tested
Immunohistochemistry: does not work on fixed samples, unfixed has not been tested.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2