MAB5228
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, Secretory, clone OM84
clone OM84, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
APP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
OM84, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2