MAB463
Anti-Estrogen Receptor Antibody, clone B10
ascites fluid, clone B10, Chemicon®
Sinônimo(s):
ER
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B10, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPG2(3339)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES:
Does not cross react with chicken ER. Other reactivities have not been evaluated. By sequence homology pig ER is 100% identical, rat is 80% conserved.
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (formaldehyde fixation) at 1:1,000-1:2,000
ELISA at 1:1,000-1:2,000
Western blot analysis at 1:1,000-1:2,000
Immunoprecipitation at 1:1-1:10
Gel super shifts at 1:1-1:10
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1