MAB4201F
Anti-HLA-DR Antibody, clone 169-1B5.1, FITC conjugated
clone 169-1B5.1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
169-1B5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-DRA(3122)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
SUGGESTED USAGE
Flow cytometry and immunofluorescence - use 10 μl direct from the vial per 100 μl of whole blood, or 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2