Documentos Principais
GF12084678
Silver-zirconium-copper alloy, Ag97Zr2Cu1
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g
Sinônimo(s):
AA146010
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
powder (atomized)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 120-846-78
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)