Documentos Principais
GF92851162
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 20g
Sinônimo(s):
AG066015
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
powder (alloy pre-cursor)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 928-511-62
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)