GF21808661
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
20m wire, 0.8mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AG065150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 218-086-61
C × diâmetro
20 m × 0.8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF21808661-1EA | 4061825424330 |