Documentos Principais
576824
Sigma-Aldrich
Silver-copper alloy
nanopowder, <100 nm particle size
Sinônimo(s):
CuAg25
About This Item
Fórmula linear:
CuAg25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
nanopowder
composição
Ag, ~97.5%
Cu, ~2.5%
tamanho de partícula
<100 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Cu].[Ag]
InChI
1S/Ag.Cu
chave InChI
NEIHULKJZQTQKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Organically coated to promote dispersion in organic solvents.
Informações legais
Product of Engi-Mat Co.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Silver powder, &lt;250&#160;&#956;m, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265500
Silver
Gold nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
636347
Gold
Copper powder (spheroidal), 10-25&#160;&#956;m, 98%
Sigma-Aldrich
326453
Copper