Documentos Principais
GF27361313
Silver/Copper
powder, Ag 72%/Cu 28%, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Sinônimo(s):
AG066015
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 273-613-13
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)