MAB3775
Anti-Cdc20 Antibody, clone AR12
clone AR12, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Cell Division Cycle Protein 20 Homolog, p55cdc
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AR12, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDC20(991)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2