M8069
Monoclonal Anti-Mad1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 9B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Mitotic Arrest Deficient
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9B10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~85 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 10-20 μg/mL using HeLa cells
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAD1L1(8379)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3