MAB362
Anti-MAP1 Antibody, clone HM-1
ascites fluid, clone HM-1, Chemicon®
Sinônimo(s):
Microtubule-Associated Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HM-1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1A(4130)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
During shipment, small volumes of antibody will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For antibodies with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.