MAB3540
Anti-Lamin A Antibody, CT, a.a. 598-611, clone 133A2
clone 133A2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
70 kDa Lamin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
133A2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, canine, bovine, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMNA(4000)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry on fixed cells (methanol/acetone fixation)
Immunohistochemistry on frozen tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2