MAB342-AF555
Anti-Galactocerebroside Antibody, clone mGalC Antibody, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Galactocerebrocide, Galactosylceramide, GalC, GalCer
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mGalC, monoclonal
reatividade de espécies
rabbit, rat, mouse, bovine, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GALC(2581)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody immunostained non-permeabilzed rat schwann cells.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2