MAB3222
Anti-BrdU Antibody, clone IIB5
clone IIB5, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
BrdU
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IIB5, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
http://www.protocol-online.org/prot/Immunology/Immunohistochemistry. For examples of various protocols.
Flow Cytometry: 1:100-1:200; acid methanol treatment required.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
In order for the antibody to work a pretreatment to expose DNA will be needed (1 mg/mL of pepsin in 0.01 M HCL 30 min at r/t)
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
After incorporation of BrdU, all DNA containing species
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2