MAB308
Anti-Dopamine β Hydroxylase Antibody, clone 4F10.2
ascites fluid, clone 4F10.2, Chemicon®
Sinônimo(s):
DBH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F10.2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, bovine, sheep
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Dbh(280758)
rat ... Dbh(25699)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:300-1:500 dilution of a previous lot was used on rat brain tissue.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Immunohistochemistry(paraffin):
Representative images from a previous lot.
Optimal Staining With Citrate Buffer, pH 6.0, Epitope Retrieval: Rat Spinal Cord
Qualidade
Optimal Staining With Citrate Buffer, pH 6.0, Epitope Retrieval: Rat Spinal Cord
Ligação
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado