Documentos Principais
MAB2613
Sigma-Aldrich
Anti-UPAR-Associated Protein Antibody, clone 2.h.9:F12
clone 2.h.9:F12, from mouse
Sinônimo(s):
CD280, Endocytic receptor 180, Macrophage mannose receptor 2, UPAR-associated protein, Urokinase receptor-associated protein, Endocytic receptor 180, C-type mannose receptor 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2.h.9:F12, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MRC2(9902)
Descrição geral
Urokinase plasminogen activator receptor-associated protein (uPARAP/Endo180/MRC2) is a member of the macrophage mannose receptor family of endocytic transmembrane glycoproteins. UPAR-Associated Protein is a membrane protein involved in matrix turnover during tissue remodeling, particularly the uptake and intracellular degradation of collagen, (Sulek, 2007).
Especificidade
The antibody recognizes UPAR-Associated Protein.
Imunogênio
uPAR D3-tagged recombinant protein corresponding to human UPAR-Associated Protein.
Aplicação
Anti-UPAR-Associated Protein Antibody, clone 2.h.9:F12 is an antibody against UPAR-Associated Protein for use in WB, IH.
Qualidade
Evaluated by Western Blot in U937 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.2 µg/ml of this antibody detected UPAR-Associated Protein on 10 µg of U937 cell lysate.
Descrição-alvo
~ 180 kDa
forma física
Format: Purified
Nota de análise
Control
U937 cell lysate
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1