MAB2609
Anti-beta Arrestin 1 Antibody, clone 3H11.2
clone 3H11.2, from mouse
Sinônimo(s):
Retinal S-antigen, Rod photoreceptor arrestin, S-antigen, retina and pineal gland (arrestin), arrestin 1, retinal S-antigen (48 KDa protein)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H11.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARRB1(408)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Sensory & PNS
G-proteins
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2