MAB2137
Anti-Homing Receptor Antibody, clone A020
clone A020, Chemicon®, from rat
Sinônimo(s):
CD44s, HCAM, Pgp-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A020, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat, pig, rabbit, canine, bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD44(960)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry :1:1000
Immunofluorescence 1:200
Immunohistostaining of paraffin embedded tissues. 1:250; antigen retrieval is usually not needed.
Immunoprecipitation 1:200
Western blotting: non-reduced conditions only; 90kDa band is detected; blocking PBS/5% milk protein, primary antibody dilution 1:1000 o/n incubation.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Cells of epithelium and highly expressed by carcinomas
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2