ABT146
Anti-Occludin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Occludin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OCLN(4950) , OCLN(100506658)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Occludin in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human kidney tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado