MAB2041-I
Anti-Laminin beta 1 (LAMB1) Antibody
mouse monoclonal, 3E5
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Laminin β1 Antibody, clone 3E5,
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E5, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 198.04 kDa
observed mol wt ~200 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
rat, human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... lamb1> LAMB1(3912)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human placenta tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Laminin β1 in Human placenta tissue lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Laminin β1 in Western Blotting applications (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
Electron Microscopy: A representative lot detected Laminin β1 in Electron Microscopy applications (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
Inhibition: A representative lot inhibited the neurite-promoting activity of laminin. (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
ELISA Analysis: A representative lot detected Laminin β1 in ELISA applications (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2