MAB1946-IM
Anti-Nidogen 1 Antibody, clone ELM1
clone ELM1, from rat
Sinônimo(s):
Nidogen-1, NID-1, Entactin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ELM1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nid1(18073)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nidogen-1 in Immunocytochemistry applications (Kick, K., et. al. (2016). Arterioscler Thromb Vasc Biol. 36(12):2346-2357).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Nidogen-1 in Immunohistochemistry applications (Chang, Y.T., et. al. (2016). J Clin Invest. 126(2):721-31).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nidogen-1 in mouse kidney tissue.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1