MAB19292
Anti-ADAM2 Antibody, clone 9D2.2
clone 9D2.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Fertilin beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9D2.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
adequação
not suitable for immunohistochemistry
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADAM2(2515)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
MMPs & TIMPs
Not effective for immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2