MAB1922Z
Anti-Laminin α2 Antibody, clone 5H2, Azide Free
clone 5H2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MerosinMchain, MAB1922
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rabbit, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMA2(3908)
rhesus monkey ... Lama2(715394)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES:
Cross reacts with monkey and rabbit merosin.
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 1:5,000 for staining of 8 mm acetone-fixed cryostat muscle sections, prior to detection with a peroxidase-conjugated secondary antibody.
Immunofluorescence
Affinity chromatography
Immunoprecipitation
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2