MAB1621
Anti-Neurofilament 145 kDa Antibody, CT, clone 3H11
clone 3H11, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H11, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
avian
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFM(4741)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: 1:1000 - 1:2000 ECL detection.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1