Documentos Principais
MAB1501X
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-actina, clone C4, Alexa Fluor 488 conjugado
clone C4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MAB1501, MAB1501R
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C4, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58)
Descrição geral
As actinas são proteínas eucarióticas onipresentes que servem como elementos estruturais básicos multifuncionais de microfilamentos do citoesqueleto. Elas desempenham papéis críticos em uma ampla gama de processos celulares, incluindo divisão celular, migração celular, remodelagem da cromatina, regulação da transcrição e tráfego de vesículas. Essas funções são atribuídas à sua capacidade de formar filamentos, que podem se montar e desmontar rapidamente, dependendo das necessidades da célula. Pelo menos seis tipos diferentes de actina foram relatados em mamíferos. Embora as actinas apresentem cerca de 90% de homologia de sequência global, suas isoformas não apresentam padrões de expressão espacial, temporal e específico do tecido, e apenas 50-60% de homologia é encontrada em seus 18 resíduos na terminação N. As beta e gama-actinas, também conhecidas como actinas citoplasmáticas, são altamente conservadas em animais superiores e são predominantemente expressas em células não musculares, onde controlam a estrutura celular. Exocitose e motilidade. Elas são proteínas quase idênticas e diferem apenas em quatro aminoácidos da região da extremidade N. As outras quatro isoformas de actina em geral são encontradas em tipos específicos de tecido muscular adulto. As alfa-actinas cardíacas e esqueléticas são expressas nos músculos estriados cardíacos e esqueléticos, respectivamente. As alfa e gama-actinas são encontradas principalmente no músculo liso vascular e nos músculos lisos entéricos, respectivamente. Demonstrou-se que, quando ligada ao cálcio, a beta-actina exibe um comportamento mais dinâmico do que a gama-actina, com maiores taxas de polimerização e despolimerização. Além disso, as beta-actinas e gama-actinas podem copolimerizar facilmente, e os filamentos resultantes exibem taxas de polimerização e despolimerização que variam, dependendo da proporção de beta- para gama-actina (Lessard, JL., et al. (1988). Cell Motility Cytoskeleton 10(3); 349-362.
Especificidade
MAB1501X é um anticorpo pan-actina que se liga a um epítopo em uma região altamente conservada da actina; portanto, esse anticorpo reage com todas as seis isoformas de actina de vertebrados (Lessard, 1988). Reage com as formas globular (G) e filamentosa (F) da actina e não interfere na polimerização da actina para formar filamentos, em uma proporção tão alta quanto um anticorpo para dois monômeros de actina. No entanto, este anticorpo aumenta a extensão da polimerização quando usado em uma proporção menor de anticorpo para actina. Além de marcar os miotubos, o anticorpo antiactina cora mioblastos e fibroblastos. Embora o clone C4 seja preparado como um anticorpo para a actina dos músculos da moela de galinha, ele reage com as actinas de todos os vertebrados, bem como com as actinas de Dictyostelium discoideum e Physarum polycephalum (Lessard, 1988).
Não foram testadas outras espécies.
Imunogênio
Actina de moela de galinha purificada (Lessard, 1988).
O epítopo é conservado em todas as actinas conhecidas.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Imunofluorescência: 1:200-1:1000
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anti-actina, clone C4, conjugado Alexa Fluor 488, detecta nível de actina e foi publicado e validado para uso em IF.
Subcategoria de pesquisa
Citoesqueleto
Qualidade
Avaliado em um lote representativo por imunofluorescência usando células HeLa.
Descrição-alvo
Aprox. 43 kDa
Ligação
Substitui: MAB1501X
forma física
Purificada em PBS com 15 mg/ml de BSA e 0,05% de NaN3, conjugada com Alexa Fluor 488.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8 °C em alíquotas não diluídas por até 1 ano após a data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Células HeLa
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Alexa Fluor é uma marca comercial registrada da Molecular Probes, Inc.
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
The Axl receptor tyrosine kinase confers an adverse prognostic influence in pancreatic cancer and represents a new therapeutic target.
Koorstra JB, Karikari CA, Feldmann G, Bisht S, Rojas PL, Offerhaus GJ, Alvarez H, Maitra A
Cancer Biology & Therapy null
Monica Monici et al.
Molecular bioSystems, 9(6), 1147-1161 (2013-02-01)
Laser therapy is used in physical medicine and rehabilitation to accelerate muscle recovery and in sports medicine to prevent damages produced by metabolic disturbances and inflammatory reactions after heavy exercise. The aim of this research was to get insight into
Shirley Genah et al.
Biomedicines, 9(3) (2021-04-04)
The fine control of inflammation following injury avoids fibrotic scars or impaired wounds. Due to side effects by anti-inflammatory drugs, the research is continuously active to define alternative therapies. Among them, physical countermeasures such as photobiomodulation therapy (PBMT) are considered