MAB1399Z-I
Anti-Integrin αX Antibody, clone N418 Antibody, azide free
clone N418, from hamster(Armenian)
Sinônimo(s):
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD11c
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N418, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Itgax(16411)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin X in Immunohistochemistry applications (Tan, C.S.E., et. al. (2017). PLoS Pathog. 13(4):e1006311; Roland, C.L., et. al. (2009). Mol Cancer Ther. 8(7):1761-71; Metlay, J.P., et. al. (1990). J Exp Med. 171(5):1753-71).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Integrin X in Flow Cytometry applications (Metlay, J.P., et. al. (1990). J Exp Med. 171(5):1753-71; Granucci, F., et. al. (1997). J Immunol. 159(4):1794-99; Cervantes-Barragan, L., et. al. (2007). Blood. 109(3):1131-37).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected Integrin X in mouse spleen frozen tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2