MAB1393-I
Anti-PECAM-1 (CD31) Antibody, clone TLD-3A12
clone TLD-3A12, from mouse
Sinônimo(s):
Platelet endothelial cell adhesion molecule, CD31
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TLD-3A12, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PECAM1(5175)
rat ... Pecam1(29583)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected PECAM-1 (CD31) in one million rat splenocytes.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PECAM-1 (CD31) in Western Blotting applications (Male, D., et. al. (1995). Immunology. 84(3):453-60).
ELISA Analysis: A representative lot detected PECAM-1 (CD31) in ELISA applications (Male, D., et. al. (1995). Immunology. 84(3):453-60; Williams, K.C., et. al. (1996). J Neurosci Res. 45(6):747-57).
Affects Function: A representative lot of PECAM-1 (CD31) Affected Function (Williams, K.C., et. al. (1996). J Neurosci Res. 45(6):747-57).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PECAM-1 (CD31) in Immunohistochemistry applications (Williams, K.C., et. al. (1996). J Neurosci Res. 45(6):747-57).
Cell Structure
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected PECAM-1 (CD31) in human tonsil tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2