MAB13446
Anti-TIMP-2 Antibody, clone 2TMP05
clone 2TMP05, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2TMP05, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, bovine, guinea pig, rabbit, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TIMP2(7077)
Especificidade
CELLULAR LOCALIZATION:
Cytoplasmic
Imunogênio
Aplicação
Western blotting: 1μg/ml for 2 hrs at RT.
(Staining of formalin-fixed tissues REQUIRES boiling tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 min. followed by cooling at RT for 20 min).
The optimal dilution for a specific application under a given set of experimental conditions should be determined by the investigator.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL:
Pancreatic or colon carcinoma
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2