Documentos Principais
MAB131871
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-KLH, clone 3B1
clone 3B1, from mouse
Sinônimo(s):
Keyhole Limpet Hemocyanin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B1, monoclonal
reatividade de espécies
keyhole limpet, mollusk
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Substâncias com baixo peso molecular geralmente não são imunogênicas e requerem a ajuda de proteínas transportadoras para estimular uma resposta imune. As proteínas transportadoras têm pesos moleculares relativamente altos e carregam muitos epítopos. Uma resposta imunitária a um conjugado hapteno-transportador resulta em anticorpos que são específicos tanto para o hapteno como para o transportador. A hemocianina é uma metaloproteína respiratória de alto peso molecular encontrada na hemolinfa de muitos moluscos e crustáceos. A hemocianina do molusco é baseada em uma subunidade polipeptídica de aproximadamente 400 kDa que é dobrada em uma cadeia de múltiplos domínios imunologicamente distintos, cada um com um sítio binuclear de cobre. A hemocianina de lapa buraco de fechadura (KLH), a hemocianina de lapa buraco de fechadura gigante, Megathura crenulata, é a proteína transportadora mais amplamente utilizada. É uma proteína extremamente grande (6 a 7,5 milhões de daltons) que pode existir como didecâmero, multidecâmero ou túbulos flexíveis de comprimento variável. É facilmente dissociada em subunidades e a reação de dissociação-associação depende da concentração da proteína, da força iônica e do pH. Em pH 6,5, a KLH existe em um estado totalmente associado sem qualquer evidência de produtos de dissociação. Em contraste, a pH 8,5 em solução salina de borato a molécula está completamente dissociada.
Especificidade
O clone 3B1 detecta hemocianina de lapa buraco de fechadura (KLH) e KLH conjugada com peptídeo ou proteína.
Imunogênio
Hemocianina de lapa buraco de fechadura purificada de Megathura crenulata
Aplicação
Anti-KLH, clone 3B1, n.º do catálogo MAB131871, é um anticorpo monoclonal de camundongo que detecta hemocianina de lapa buraco de fechadura e foi testado para uso em Western Blot.
Categoria de pesquisa
Inflamação & Imunologia
Qualidade
Avaliado por Western Blot com hemocianina de lapa buraco de fechadura (KLH).
Análise por Western Blot: Uma diluição de 1:500 desse anticorpo detectou hemocianina de lapa buraco de fechadura.
Descrição-alvo
~375 kDa observados; Calculado ~ 6 a 7,5 MDa (não dissociado). Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
forma física
Anticorpo IgM policlonal de camundongo purificado em PBS com 0,05% de azida sódica.
Formato: Purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2