Documentos Principais
MAB10216
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiantígeno do grupo flavivírus, clone D1-4G2-4-15
ascites fluid, clone D1-4G2-4-15, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D1-4G2-4-15, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Os vírus da família Flaviviridae são vírus provenientes de artrópodes importantes tanto na medicina humana como na veterinária. Eles são transmitidos por mosquitos e carrapatos, e, em geral, são mantidos em um ciclo de transmissão na natureza. Eles produzem um amplo espectro de respostas clínicas em seres humanos, que varia desde infecção assintomática até encefalite fulminante ou febre hemorrágica. Sabe-se que existem quase 60 flavivírus, mas muitos ainda não demonstraram causar doenças em seres humanos.
Especificidade
Reconhece antígenos específicos do grupo flavivírus (vírus da dengue, vírus da febre do Nilo Ocidental, vírus da encefalite japonesa, vírus da febre amarela, vírus Zika etc.). Ele se liga à alça de fusão na extremidade do domínio II da proteína E.
Imunogênio
Antígenos do vírus da dengue tipo 2
Aplicação
O anticorpo antiantígeno do grupo flavivírus, clone D1-4G2-4-15, detecta o nível do antígeno do grupo flavivírus e foi publicado e validado para uso em IF.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Qian Chen et al.
Nature communications, 11(1), 2967-2967 (2020-06-13)
The recent outbreak of Zika virus (ZIKV) was associated with birth defects and pregnancy loss when maternal infection occurs in early pregnancy, but specific mechanisms driving placental insufficiency and subsequent ZIKV-mediated pathogenesis remain unclear. Here we show, using large scale
V Haridas et al.
PLoS neglected tropical diseases, 7(1), e2005-e2005 (2013-01-26)
Japanese encephalitis virus (JEV) is a major cause of viral encephalitis in South and South-East Asia. Lack of antivirals and non-availability of affordable vaccines in these endemic areas are a major setback in combating JEV and other closely related viruses
Sofie Jacobs et al.
International journal of molecular sciences, 20(9) (2019-04-30)
In humans, Zika virus and viral RNA have been detected in semen up to 2.2 months and 6 months post infection (pi), respectively. Although the contribution of sexual transmission to the spread of ZIKV is too low to sustain an
Andreas S Puschnik et al.
Cell reports, 21(11), 3032-3039 (2017-12-16)
The mosquito-borne flaviviruses include important human pathogens such as dengue, Zika, West Nile, and yellow fever viruses, which pose a serious threat for global health. Recent genetic screens identified endoplasmic reticulum (ER)-membrane multiprotein complexes, including the oligosaccharyltransferase (OST) complex, as
José A Aguilar-Briseño et al.
Nature communications, 11(1), 3177-3177 (2020-06-25)
Vascular permeability and plasma leakage are immune-pathologies of severe dengue virus (DENV) infection, but the mechanisms underlying the exacerbated inflammation during DENV pathogenesis are unclear. Here, we demonstrate that TLR2, together with its co-receptors CD14 and TLR6, is an innate