LX0HCI6S2
Millistak+® Lenticular Disc Filter
X0HC, filtration area 1.57 m²
Sinônimo(s):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, X0HC media series, 16 in. diameter, 7-cell, silicone seal, 2/pack
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Millistak+® Lenticular Disc Filter, X0HC, cellulose, filtration area 1.57 m2, hydrophilic
Materiais
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Nível de qualidade
descrição
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
Altura
17.65 cm (6.95 in.)
Diâmetro
40.64 cm (16 in.)
área de filtração
1.57 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
565-1037 ppb
entrada
sample type liquid
condutividade
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
grau de filtragem
X0HC
Aplicação
Especificações
Nota de preparo
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3