Documentos Principais
LX0020
Supelco
Lactic Acid
85%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropionic Acid
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
Nome do produto
Lactic Acid 85%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Formulário
liquid
concentração
85.0-90.0% (lactic acid)
Impurezas
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
resíduo de ignição
≤0.02%
cor
APHA: ≤50
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Meets ACS Specifications GR ACS
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análise
Assay: 85.0-90.0%
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 50 max
Form: Liquid
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Residue after ignition: 0.02% max
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Sulfate (SO4): 0.002% max
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1