LUXMIXTB
mPAGE® Lux Mixing Tube
Opaque tube for mixing MPAGE® Lux reagents
Sinônimo(s):
opaque mixing tube
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
mPAGE® Lux Mixing Tube, 5pk,
Materiais
high-density polyethylene lid
polypropylene tube
descrição
for use with mPAGE® Lux Curing Station
embalagem
pack of 5 packs
fabricante/nome comercial
mPAGE®
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
C × L × A
22.86 cm × 15.24 cm × 3.6 cm
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Compatibilidade
- mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit
- mPAGE® Lux Curing Station