Documentos Principais
IT5SP0014
Millipore
Conjunto do filtro F1, coletor de água
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
fabricante/nome comercial
Integritest®
Nível de qualidade
Altura
1 in.
25 mm
Largura
4 in.
Profundidade
3 in.
peso
16 oz
compatibilidade
for use with INTEGRITEST® 5
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany