Key Documents
IT5SP0018
Millipore
Transport Kit - Hard-shell-type carrying case
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
fabricante/nome comercial
Integritest®
Nível de qualidade
Altura
36 in.
914 mm
Largura
24 in.
depth
24 in.
peso
128 oz
compatibilidade
for use with INTEGRITEST® 5
temperatura de armazenamento
2-30°C
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany