Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
IPAKKITEX
Milli-Q
Kit de polimento Milli-Q® para água pura Elix®
greener alternative
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKKITA1.
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
Nível de qualidade
embalagem
units of 1
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
condição de armazenamento
room temperature
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
entrada
feed water nature pure water (Elix® water)
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000 (Feed Water from Elix®)
for use with Milli-Q® IQ 7000 (Feed Water from Elix®)
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Revisamos os cartuchos de purificação para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto. Este produto se beneficiou de uma otimização da mistura de resina, da embalagem e do gerenciamento do fim da vida útil. Portanto, ele é identificado como produto alternativo mais ecológico na categoria de reprojetados. Veja o cartão de pontuação DfS para o novo kit de polimento Milli-Q® para água Elix®.
Este kit de purificação contém os cartuchos de polimento IPAK Meta® e IPAK Quanta® para água Elix®, projetados para funcionar como um par para produzir água ultrapura (Tipo 1) para aplicações laboratoriais sensíveis.
Os cartuchos contêm uma combinação de resina de troca iônica de leito misto Jetpore® e o inovador meio de troca iônica IQnano para remover traços de íons da água purificada, bem como um carvão ativado sintético de alta qualidade, que tem como alvo traços de contaminantes orgânicos.
Aplicação
  • Para os sistemas de água ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 alimentados com água de alimentação Elix®.
  • Remove traços de íons e contaminantes orgânicos para fornecer água ultrapura (Tipo 1) para aplicações sensíveis.
Características e benefícios
  • As etiquetas e-Sure permitem a conexão por RFID com o sistema, para um monitoramento contínuo do status dos consumíveis, gerenciamento de dados e rastreabilidade total.
  • Fornecido com uma tampa de drenagem por cartucho, para remover o excesso de água e reduzir o peso dos cartuchos esgotados no momento do descarte.
  • 78% dos fornecedores de peças dos cartuchos IPAK Quanta® e IPAK Meta® incluídas neste kit têm certificação ISO 14001 do seu sistema de gestão ambiental.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany