HX0297
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for gas chromatography (GC), OmniSolv®
Sinônimo(s):
Hexanes
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hexanes, 98.5%, OmniSolv® HR-GC
pressão de vapor
160 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.9% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
Formulário
liquid
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤5
p.e.
69 °C/1013 hPa
pf
-94.3 °C
temperatura de transição
flash point -22 °C
solubilidade
0.0095 g/L
densidade
0.66 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup