GR15L
Anti-EGFR (Ab-5) Mouse mAb (EGFR.1)
lyophilized, clone EGFR.1, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Epidermal Growth Factor Receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EGFR.1, monoclonal
forma
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry (1-5 g/ml)
Immunofluorescence (1-5 g/ml)
Immunoprecipitation (1-2 g/sample)
Neutralization Studies (1-2 g/ml; see application references)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
HL-60 cells
A-431 cells
Outras notas
Reynolds, F.H., Jr., et al. 1981. Nature292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1